Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse S100A4 Protein
A cDNA sequence encoding the S100A4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13394-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15913429
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
S100A4 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MARPLEEALD VIVSTFHKYS GKEGDKFKLN KTELKELLTR ELPSFLGKRT DEAAFQKVMS NLDSNRDNEV DFQEYCVFLS CIAMMCNEFF EGCPDKEPRK K
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
S100A4 protein solution (1 mg/1ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 2mM DTT.