Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Serpin H1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Serpin H1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00 € - 3405.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001104513.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 12406 |
Name | Serpin H1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16045020
|
enQuireBio™
QP6677-EC-100UG |
100 μg |
770.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16065020
|
enQuireBio™
QP6677-EC-1MG |
1 mg |
3405.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16055020
|
enQuireBio™
QP6677-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16075020
|
enQuireBio™
QP6677-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16085020
|
enQuireBio™
QP6677-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16095020
|
enQuireBio™
QP6677-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Specifications
NP_001104513.1 | |
Serpin H1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
12406 | |
Research Use Only | |
Serpinh1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AEVKKPLEAA APGTAEKLSS KATTLAERST GLAFSLYQAM AKDQAVENIL LSPLVVASSL GLVSLGGKAT TASQAKAVLS AEKLRDEEVH TGLGELLRSL SNSTARNVTW KLGSRLYGPS SVSFADDFVR SSKQHYNCEH SKINFRDKRS ALQSINEWAS QTTDGKLPEV TKDVERTDGA LLVNAMFFKP HWDEKFHHKM VDNRGFMVTR SYTVGVTMMH RTGLYNYYDD EKEKLQMVEM PLAHKLSSLI ILMPHHVEPL ERLEKLLTKE QLKAWMGKMQ KKAVAISLPK GVVEVTHDLQ KHLAGLGLTE AIDKNKADLS RMSGKKDLYL ASVFHATAFE WDTEGNPFDQ DIYGREELRS PKLFYADHPF IFLVRDNQSG SLLFIGRLVR PKGDKMRDEL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |