Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse SF20 Protein
A cDNA sequence encoding the SF20 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13475-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15903699
  • 120.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 30-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
SF20 Protein
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
Untagged
Mouse SF20 was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated (1.0 mg/ml) solution in PBS, pH 7.4.
Greater than 97.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MVSEPTTVPF DVRPGGVVHS FSQDVGPGNK FTCTFTYASQ GGTNEQWQMS LGTSEDSQHF TCTIWRPQGK SYLYFTQFKA ELRGAEIEYA MAYSKAAFER ESDVPLKSEE FEVTKTAVSH RPGAFKAELS KLVIVAKAAR SEL