missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse TECTB Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) TECTB, was expressed in the hosts and tags indicated.
469.00 € - 1705.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_033374.2 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 21684 |
Name | TECTB Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16039141
|
enQuireBio™
QP9985-IV-100UG |
100 μg |
1705.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16059141
|
enQuireBio™
QP9985-IV-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16049141
|
enQuireBio™
QP9985-IV-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_033374.2 | |
TECTB Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Mature Protein | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
21684 | |
Research Use Only | |
Tectb | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
KSCTPNKADV ILVFCYPKTI ITKIPECPYG WEVHQLALGG LCYNGVHEGG YYQFVIPDLS PKNKSYCGTQ SEYKPPIYHF YSHIVSNDST VIVKNQPVNY SFSCTYHSTY LVNQAAFDQR VATVHVKNGS MGTFESQLSL NFYTNAKFST KKEAPFVLET SEIGSDLFAG VEAKGLSVRF KVVLNSCWAT PSADFMYPLQ WQLINKGCPT DETVLVHENG KDHRATFQFN AFRFQNIPKL SKVWLHCETF ICDSEKLSCP VNCDKRKRML RDQTGGVLVV ELSLRSRA | |
Greater than 83.7% as determined by SDS-PAGE. |