Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse TPT1 / Tumor Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) TPT1 / Tumor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6835-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16076160
  • 770.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_033455.1
TPT1 / Tumor Protein
Research Use Only
Tpt1
Recombinant Protein
E. coli
MIIYRDLISH DELFSDIYKI REIADGLCLE VEGKMVSRTE GAIDDSLIGG NASAEGPEGE GTESTVVTGV DIVMNHHLQE TSFTKEAYKK YIKDYMKSLK GKLEEQKPER VKPFMTGAAE QIKHILANFN NYQFFIGENM NPDGMVALLD YREDGVTPFM IFFKDGLEME KC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
22070
100 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol