missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mumps Virus Mumps Protein
A cDNA sequence encoding the Mumps was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00 € - 1815.00 €
Spezifikation
Name | Mumps Virus Mumps Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Mumps Virus |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15901439
|
enQuireBio™
QP12753-100UG |
100 μg |
238.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15921439
|
enQuireBio™
QP12753-500UG |
500 μg |
910.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15911439
|
enQuireBio™
QP12753-1MG |
1 mg |
1815.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
Mumps Virus Mumps Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mumps Virus | |
His | |
Protein is >95% pure as determined by 12% PAGE (coomassie staining). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Phosphate buffer, pH 7.4. |