Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Angiostatin K1-4 Protein
A cDNA sequence encoding the Angiostatin K1-4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7270.00 €
Spezifikation
Name | Angiostatin K1-4 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Biologische Aktivität | Human Angiostatin Kringles 1-4 significantly inhibits basic-FGF induced endothelial cell proliferation and migration at concentration ranging from 300nM-1.0 uM. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15934128
|
enQuireBio™
QP10521-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15914128
|
enQuireBio™
QP10521-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15924128
|
enQuireBio™
QP10521-1MG |
1 mg |
7270.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
Angiostatin K1-4 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
Non-species Specific | |
Lyophilized from a (1 mg/ml) solution in containing 20mM Hepes buffer pH 8.2 and 20mM NaCl. |
Research Use Only | |
Human Angiostatin Kringles 1-4 significantly inhibits basic-FGF induced endothelial cell proliferation and migration at concentration ranging from 300nM-1.0 uM. | |
Other | |
Untagged | |
Greater than 98.0% as determined by SDS-PAGE. |