Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Borrelia OspC Protein
A cDNA sequence encoding the Borrelia OspC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11190-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916428
  • 5450.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 09-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Borrelia OspC Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Borrelia OspC (1.74 mg/1ml) is supplied in 16mM HEPES buffer pH 7.0, 300mM NaCl and 20% glycerol.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
His
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.