Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Borrelia OspC Protein
A cDNA sequence encoding the Borrelia OspC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11190-5ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15936428
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Borrelia OspC Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Borrelia OspC (1.74 mg/1ml) is supplied in 16mM HEPES buffer pH 7.0, 300mM NaCl and 20% glycerol.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
His
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.