Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Der F1 Protein
A cDNA sequence encoding the Der F1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11656-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15917938
  • 238.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Der F1 Protein
Research Use Only
DERF1
Other
His
60mM NaCl, 50mM Tris-HCl pH 8.0 and 1.2M Urea.
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MKFVLAIASL LVLSTVYARP ASIKTFEEFK KAFNKNYATV EEEEVARKNF LESLKYVEAN KGAINHLSDL SLDEFKNRYL MSAEAFEQLK TQFDLNAETS ACRINSVNVP SELDLRSLRT VTPIRMQGGC GSCWAFSGVA ATESAYLAYR NTSLDLSEQE LVDCASQHGC HGDTIPRGIE YIQQNGVVEE RSYPYVAREQ RCRRPNSQHY GISNYCQIYP PDVKQIREAL TQTHTAIAVI IGIKDLRAFQ HYDGRTIIQH DNGYQPNYHA VNIVGYGSTQ GDDYWIVRNS WDTTWGDSGY GYFQAGNNLM MIEQYPYVVI M
Protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining) and RP-HPLC.