Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Goserelin Protein
A cDNA sequence encoding the Goserelin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12027-5mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15919138
  • 124.00 € / 5 Milligramm
Verfügbar ab: 11-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Goserelin Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
The Goserelin peptide was lyophilized with no additives.
5 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.