Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Goserelin Protein
A cDNA sequence encoding the Goserelin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12027-100mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15999128
  • 1475.00 € / 100 Milligramm
Verfügbar ab: 11-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Goserelin Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
The Goserelin peptide was lyophilized with no additives.
100 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.