Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Internalin-A Protein
A cDNA sequence encoding the Internalin-A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
263.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | Internalin-A Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Other |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15900469
|
enQuireBio™
QP12452-20UG |
20 μg |
263.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15980459
|
enQuireBio™
QP12452-100UG |
100 μg |
545.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15990459
|
enQuireBio™
QP12452-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
Internalin-A Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
His | |
Internalin-A is lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 20mM PB pH 7.4 and 300mM NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MANENNFLEI MSETKEIKIV NIPDNNLKKV LNKSLNKSEN SDLTVKDLES IEYLYGIAEN ISNIEGLEYC KNLKILSLQN NDNSKKENFN TITDLSPLKY LKNLVVLDLR NNKISDLSPL ENLTNLESLR LSGNNISNIS PLNKLESLTT LTLSYNEITD ISTISNLKNL THLALYNNKI EDISSLKENT KLQNLSLGFN KIKDISVLSN LKNLYDLSLE ENNIKSIKSL SNLHKLSNIN LKNNKIEDIS PLETCNDFFE KLILDGNRIS DISSLSKKEI IVCSINNQTI TIKDWKVSDN NSFEIKLPND NLDIKIDNIS ENGTFIDNSI KWTNISPKSK LSFEFKQDID NDIHSIFYSG TVRFKRLEHHHH HH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |