missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant other Malaria Pv. MSP1 Protein

A cDNA sequence encoding the Malaria Pv. MSP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP12632-500ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15901059

  • 800.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 30-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Malaria Pv. MSP1 Protein
500 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
GST
Protein is >95% pure as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Sterile Filtered solution containing Phosphate buffered saline, 25mM arginine and 1mM EDTA.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote