missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant other Maltose Binding Protein

A cDNA sequence encoding the Maltose Binding Protein was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP12657-5ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15901139

  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Maltose Binding Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MKIEEGKLVI WINGDKGYNG LAEVGKKFEK DTGIKVTVEH PDKLEEKFPQ VAATGDGPDI IFWAHDRFGG YAQSGLLAEI TPDKAFQDKL YPFTWDAVRY NGKLIAYPIA VEALSLIYNK DLLPNPPKTW EEIPALDKEL KAKGKSALMF NLQEPYFTWP LIAADGGYAF KYENGKYDIK DVGVDNAGAK AGLTFLVDLI KNKHMNADTD YSIAEAAFNK GETAMTINGP WAWSNIDTSK VNYGVTVLPT FKGQPSKPFV GVLSAGINAA SPNKELAKEF LENYLLTDEG LEAVNKDKPL GAVALKSYEE ELAKDPRIAA TMENAQKGEI MPNIPQMSAF WYAVRTAVIN AASGRQTVDE ALKDAQTRIT K
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged
MBP protein solution (1 mg/ml) containing phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote