Learn More
enQuireBio™ Recombinant other MMLV RT Protein
A cDNA sequence encoding the MMLV RT was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 910.00 €
Spezifikation
Name | MMLV RT Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Other |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15901289
|
enQuireBio™
QP12705-10000U |
10000 IU |
212.00 €
10000 Einheiten |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15911289
|
enQuireBio™
QP12705-2500U |
2500 U |
137.00 €
2500 Einheiten |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15921289
|
enQuireBio™
QP12705-50000U |
50000 IU |
910.00 €
50000 Einheiten |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
MMLV RT Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
50mM Tris-HCl, 0.1M NaCl, 0.1% Triton X-100, 2mM DTT, 0.1mM EDTA and 50% glycerol. |