Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Shiga Like Toxin 1 Protein
A cDNA sequence encoding the Shiga Like Toxin 1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13495-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15903759
  • 800.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 30-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Shiga Like Toxin 1 Protein
500 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
His
Protein is >95% pure as determined by 12% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Phosphate buffered saline and 50mM arginine, pH 7.4.