Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Sincalide Protein
Recombinant Protein
137.00 € - 755.00 €
Spezifikation
Name | Sincalide Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Other |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15913789
|
enQuireBio™
QP13506-1MG |
1 mg |
137.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 29-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15933789
|
enQuireBio™
QP13506-5MG |
5 mg |
212.00 €
5 Milligramm |
Verfügbar ab: 29-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15923789
|
enQuireBio™
QP13506-25MG |
25 mg |
755.00 €
25 Milligramm |
Verfügbar ab: 29-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
Sincalide Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged | |
Greater than 99.0% as determined by RP-HPLC. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
The Sincalide was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with no additives. |