Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Streptavidin Protein
A cDNA sequence encoding the Streptavidin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13625-20mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15904189
  • 181.00 € / 20 Milligramm
Verfügbar ab: 27-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Streptavidin Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Native Protein
MRKIVVAAIA VSLTTVSITA SASADPSKDS KAQVSAAEAG ITGTWYNQLG STFIVTAGAD GALTGTYESA VGNAESRYVL TGRYDSAPAT DGSGTALGWT VAWKNNYRNA HSATTWSGQY VGGAEARINT QWLLTSGTTE ANAWKSTLVG HDTFTKVKPS AASIDAAKKA GVNNGNPLDA VQQ
20 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged
Lyophilized (1 mg/ml) in 50mM NaCl, pH 9.0.