Learn More
enQuireBio™ Recombinant other TBEV Core Protein
A cDNA sequence encoding the TBEV Core was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13697-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15914419
  • 910.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
TBEV Core Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
20mM MES pH 6.5, 8M urea, 200mM NaCl and 0.05% Tween-20.
500 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged
Encephalitis protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).