Learn More
enQuireBio™ Recombinant other TrxR Yeast Protein
A cDNA sequence encoding the TrxR Yeast was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10895-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15925498
  • 4845.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
TrxR Yeast Protein
Research Use Only
The specific activity was found to be 5.8 IU/mg.
Other
Untagged
Each mg of protein contains 20mM phosphate buffer pH 7.4.
1 mg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MKNLTNEIYD VIIVGSGPAG LTSAIYTARA GLKTVIYEQS APGGKLIKTD LIENYPGFET IQGPDLASKM YLQALSLNAS VEFVGVDSIF KNADDIFEIS LTNGEIKKAY SVILATGTQE NKLGIKGEDE LYGKGVSYCA VCDGAFYKNK PVAVVGGGYS AVQEAMYLSQ LVDKVYLIVR RDVFRADANK VAKLKAQPNV EFLLKSQVKE IHGAEKVESL TITTPDGEKK LVVSAIFPYI GSTPLIDSVK HLCIENEKGY IPTNDKMQTE IKGLFVAGDV RDVPLRQIAI ACGDGAIAGQ MAVEYVQEVK
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.