Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig IL-8 / CXCL8 Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP5522-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15976329
  • 680.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 09-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_999032.1
IL-8 / CXCL8 Protein
Research Use Only
CXCL8
Pig
Untagged
5 mM sodium phosphate, 20 mM sodium chloride, pH 7.5
396880
100 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
ARVSAELRCQ CINTHSTPFH PKFIKELRVI ESGPHCENSE IIVKLVNGKE VCLDPKEKWV QKVVQIFLKR TEKQQQQQ
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.