missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Porcine GH Protein

A cDNA sequence encoding the GH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP10637-500ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15914488

Menge Preis
1 194.62 € / 500 Mikrogramm
10 182.86 € / 500 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 07-03-2022

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!



Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

GH Protein
500 μg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MAAGPRTSAL LAFALLCLPW TREVGAFPAM PLSSLFANAV LRAQHLHQLA ADTYKEFERA YIPEGQRYSI QNAQAAFCFS ETIPAPTGKD EAQQRSDVEL LRFSLLLIQS WLGPVQFLSR VFTNSLVFGT SDRVYEKLKD LEEGIQALMR ELEDGSPRAG QILKQTYDKF DTNLRSDDAL LKNYGLLSCF KKDLHKAETY LRVMKCRRFV ESSCAF
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Research Use Only
Somatotropin contains 3 units/mg.
Porcine
Untagged
The Growth-hormone (1 mg/ml) was lyophilized after extensive dialyses against 0.34 mg sodium phosphate buffer (0.02 mg sodium phosphate monobasic and 0.32 mg sodium phosphate dibasic).
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote