Learn More
enQuireBio™ Recombinant Porcine IL 1 beta Protein
A cDNA sequence encoding the IL 1 beta was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10687-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15924658
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
397122
2 μg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine D10S cells is less than 5.0 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.0 M 105 IU/mg.
Porcine
Untagged
The IL 1 beta was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS pH 7.4, containing 3 % trehalose.
IL 1 beta Protein
Research Use Only
IL1B
Recombinant Protein
E. coli
ANVQSMECKL QDKDHKSLVL AGPHMLKALH LLTGDLKREV VFCMSFVQGD DSNNKIPVTL GIKGKNLYLS CVMKDNTPTL QLEDIDPKRY PKRDMEKRFV FYKTEIKNRV EFESALYPNW YISTSQAEQK PVFLGNSKGR QDITDFTMEV LSP
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.