Learn More
Novex™ Recombinant Protein G - Sepharose™ 4B
Artikelnummer. 10031673
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 ml
5 ml
25 ml
Packungsgröße:
1 Liter
2 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10031673 2 ml 1 Liter
10573395 5 ml 5 Milliliter
10078792 2 ml 2 Milliliter
10405533 25 ml 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10031673 Lieferant Novex™ Lieferanten-Nr. 1230061211
Rekombinantes Protein G – Sepharose™ B.
Rekombinantes Protein G wird in einem Stamm von E. coli hergestellt, der das Gen für Protein G aus Streptococcus sp. enthält. Dieses Produkt wird durch die kovalente Kupplung von hochgereinigtem rekombinanten Protein G an Sepharose™ 4B hergestellt. Es wird als 50%ige Suspension geliefert, die rekombinante Protein G-Sepharose™ 4B + PBS (10 mM phosphatgepufferte Kochsalzlösung, pH 7,4 mit 0,1 % Proclin) enthält.
Anwendungen: Immunglobulin-Affinitätsaufreinigung und Immunpräzipitation
Rekombinantes Protein G bindet an die Fc-Region vieler Immunglobulin-G-Typen, darunter:
  • Alle vier Unterklassen von humanem IgG
  • Maus-IgG
  • Kaninchen-IgG
  • Meerschweinchen-IgG
  • Ratten-IgG
  • Ziegen-IgG
  • Schaf-IgG
  • Kuh-IgG
  • Pferde-IgG
    Rekombinantes Protein G bindet nicht an IgG von Hühnern oder Katzen oder an humanes IgA, IgM oder Serumalbumin. Es bindet schwach an IgG vom Hund.
  • Spezifikation
    Produkttyp Protein G
    Produktlinie Sepharose
    Säulentyp Affinity
    Stationäre Phase Protein G
    Inhalt und Lagerung Dieses Produkt wird als 50%ige Suspension geliefert (2 ml rekombinante Protein G Sepharose™ 4B + 2 ml PBS), Nasseis
    Menge 2 ml
    Form Suspension