Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pufferfish Leptin Protein
A cDNA sequence encoding the Leptin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1600.00 €
Spezifikation
Name | Leptin Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Biologische Aktivität | Biological active as evidenced by inducing proliferation of BAF/3 cells stably transfected with the long form of human leptin receptor. The affinity of human leptin receptors is considerably lower campared to mammalian leptins. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15915058
|
enQuireBio™
QP10749-20UG |
20 μg |
137.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15995048
|
enQuireBio™
QP10749-100UG |
100 μg |
212.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15905058
|
enQuireBio™
QP10749-1MG |
1 mg |
1600.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
Leptin Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDHILALVLA LLPLSLCVAL PGALDAMDVE KMKSKVTWKA QGLVARIDKH FPDRGLRFDT DKVEGSTSVV ASLESYNNLI SDRFGGVSQI KTEISSLAGY LNHWREGNCQ EQQPKVWPRR NIFNHTVSLE ALMRVREFLK LLQKNVDLLE RC | |
Greater than 99.0% as determined by:(a) Analysis by SEC-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Biological active as evidenced by inducing proliferation of BAF/3 cells stably transfected with the long form of human leptin receptor. The affinity of human leptin receptors is considerably lower campared to mammalian leptins. | |
PufferFish | |
Untagged | |
The Pufferfish Leptin was lyophilized from a concentrated (0.85 mg/ml) solution with 0.003mM NaHCO3. |