Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Apolipoprotein C-III Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Apolipoprotein C-III, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8991-ye-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16047411
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
Apolipoprotein C-III Protein
Research Use Only
APOC3
Recombinant Protein
Yeast
DEGEGSLLLG SMQGYMEQAS KTVQDALSSM QESDIAVVAS RGWMDNRFKS LKGYWSKFTD KFTGLWESGP EDQLTTPTLE P
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not determined.
Full Length
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol