Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat BD 1 Protein
A cDNA sequence encoding the BD 1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10531-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15914158
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 04-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
83687
1 mg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Measured by its ability to chemoattract CD34+ dendritic cells using a concentration range of 0.1-1.0 ug/ml.
Rat
Untagged
BD-1 protein was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4.
BD 1 Protein
Research Use Only
Defb1
Recombinant Protein
E. coli
DQYRCLQNGG FCLRSSCPSH TKLQGTCKPD KPNCCRS
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.