Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IL 13, Partial Protein
A cDNA sequence encoding the IL 13, Partial was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP14019-EC-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915429
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 09-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
116553
10 μg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
ED50 range = 2-6 ng/mL as determined by the dose dependent proliferation of human TF-1 cells. Optimal concentration for individual application should be determined by a dose response assay.
Rat
Untagged
The protein (1 mg/ml) was lyophilized with no additives.
IL 13, Partial Protein
Research Use Only
Il13
Recombinant Protein
E. coli
MALWVTAVLA LACLGGLATP GPVRRSTSPP VALRELIEEL SNITQDQKTS LCNSSMVWSV DLTAGGFCAA LESLTNISSC NAIHRTQRIL NGLCNQKASD VASSPPDTKI EVAQFISKLL NYSKQLFRYG H
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.