Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IL-17AF Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP5206-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915679
  • 4515.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
IL-17AF Protein
Research Use Only
IL17
Recombinant Protein
E. coli
IL-17A:MAV LIPQSSVCPN AEANNFLQNV KVNLKVLNSL SSKASSRRPS DYLNRSTSPW TLSRNEDPDR YPSVIWEAQC RHQRCVNAEG KLDHHMNSVL IQQEILVLKR EPEKCPFTFR VEKMLVGVGC TCVSSIVRHA S IL-17F:MA RRNPKVGLSA LQKAGNCPPL EDNSVRVDIR IFNQNQGISV PRDFQNRSSS PWDYNITRDP DRFPSEIAEA QCRHSGCINA QGQEDGSMNS VPIQQEILVL RREPQGCSNS FRLEKMLIKV GCTCVTPIVH HAA
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
500 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Rat IL-17AF induces IL-6 production in 3T3 cells as detected via ELISA (each lot is tested and typical ED50 is less than 20 ng/ml).
Rat
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA