Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IL 17E Protein
A cDNA sequence encoding the IL 17E was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12393-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15900279
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
IL 17E Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
CSHLPRCCPS KQQEFPEEWL KWNPAPVSPP EPLRHTHHPE SCRASKDGPL NSRAISPWSY ELDRDLNRVP QDLYHARCLC PHCVSLQTGS HMDPMGNSVP LYHNQTVFYR RPCHGEQGAH GRYCLERRLY RVSLACVCVR PRMMA
Greater than 95.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Rat
Untagged
Lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution containing no additives.