Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat LIF Protein
A cDNA sequence encoding the LIF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
129.74 € - 7438.66 €
Spezifikation
Name LIF Protein
Produkttyp Recombinant Protein
Proteinmarkierung Untagged
Wirtsspezies E. coli
Kreuzreaktivität Rat
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15935118
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10771-2UG
2 μg 129.74 €
2 Mikrogramm
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 07-03-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15915118
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10771-10UG
10 μg 194.62 €
10 Mikrogramm
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 07-03-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15925118
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10771-1MG
1 mg
7438.66 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 07-03-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
LIF Protein
Untagged
Rat
Greater than 96.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Lif
Recombinant Protein
E. coli
SPLPITPVNA TCAIRHPCHG NLMNQIKSQL AQLNGSANAL FISYYTAQGE PFPNNVDKLC APNMTDFPPF HANGTEKTKL VELYRMVTYL GASLTNITWD QKNLNPTAVS LQIKLNATTD VMRGLLSSVL CRLCNKYHVG HVDVPCVPDN SSKEAFQRKK LGCQLLGTYK QVISVLAQAF
60584