Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat NADPH oxidase 4 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) NADPH oxidase 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00 € - 2645.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_445976.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 85431 |
Name | NADPH oxidase 4 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16098071
|
enQuireBio™
QP9309-YE-100UG |
100 μg |
770.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16038081
|
enQuireBio™
QP9309-YE-500UG |
500 μg |
2195.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16008081
|
enQuireBio™
QP9309-YE-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16028081
|
enQuireBio™
QP9309-YE-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16048081
|
enQuireBio™
QP9309-YE-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16018081
|
enQuireBio™
QP9309-YE-1MG |
1 mg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Specifications
NP_445976.1 | |
NADPH oxidase 4 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Rat | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
85431 | |
Research Use Only | |
Nox4 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
GGLLKYQTNL DTHPPGCISL NRTPSQNMSI ADYVSEHFHG SLPGGFSKLE DHYQKTLVKI CLEEPKFQAH FPQTWIWISG PLCLYCAERL YRCIRSNKPV TIISVINHPS DVMELRMIKE NFKARPGQYI ILHCPSVSAL ENHPFTLTMC PTETKATFGV HFKVVGDWTE RFRDLLLPPS SQDSEILPFI QSRNYPKLYI DGPFGSPFEE SLNYE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |