Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat SerpinA1 / A1AT Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) SerpinA1 / A1AT, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00 € - 2645.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_071964.2 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 24648 |
Name | SerpinA1 / A1AT Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16004940
|
enQuireBio™
QP6666-YE-100UG |
100 μg |
770.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 01-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16044940
|
enQuireBio™
QP6666-YE-500UG |
500 μg |
2195.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 01-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16014940
|
enQuireBio™
QP6666-YE-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16034940
|
enQuireBio™
QP6666-YE-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16054940
|
enQuireBio™
QP6666-YE-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16024940
|
enQuireBio™
QP6666-YE-1MG |
1 mg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_071964.2 | |
SerpinA1 / A1AT Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
24648 | |
Research Use Only | |
Serpina1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
EDAQETDTSQ QDQSPTYRKI SSNLADFAFS LYRELVHQSN TSNIFFSPMS ITTAFAMLSL GSKGDTRKQI LEGLEFNLTQ IPEADIHKAF HHLLQTLNRP DSELQLNTGN GLFVNKNLKL VEKFLEEVKN NYHSEAFSVN FADSEEAKKV INDYVEKGTQ GKIVDLMKQL DEDTVFALVN YIFFKGKWKR PFNPEHTRDA DFHVDKSTTV KVPMMNRLGM FDMHYCSTLS SWVLMMDYLG NATAIFLLPD DGKMQHLEQT LTKDLISRFL LNRQTRSAIL YFPKLSISGT YNLKTLLSSL GITRVFNNDA DLSGITEDAP LKLSQAVHKA VLTLDERGTE AAGATVVEAV PMSLPPQVKF DHPFIFMIVE SETQSPLFVG KVIDPTR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |