Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat TFF3 Protein
A cDNA sequence encoding the TFF3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13729-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15934519
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
25563
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MQEFVGLSPS QCMVPANVRV DCGYPTVTSE QCNNRGCCFD SSIPNVPWCF KPLQETECT F DYKDDDDK
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
TFF3 Protein
Research Use Only
Tff3
Rat
Untagged
TFF3 protein filtered (0.4microm) and lyophilized in 0.5 mg/ml in 20mM TRIS and 50mM NaCl, pH 7.5.