Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Thyroxine 5-deiodinase Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Thyroxine 5-deiodinase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7221-ye-50ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16087780
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
NP_058906.3
Thyroxine 5-deiodinase Protein
Research Use Only
Dio3
Recombinant Protein
Yeast
DFLCIRKHFL RRRHPDHPEP EVELNSEGEE MPPDDPPICV SDDNRLCTLA SLKAVWHGQK LDFFKQAHEG GPAPNSEVVR PDGFQSQRIL DYAQGTRPLV LNFGSCTUPP FMARMSAFQR LVTKYQRDVD FLIIYIEEAH PSDGWVTTDS PYVIPQHRSL EDRVSAARVL QQGAPGCALV LDTMANSSSS AYGAYFERLY VIQSGTIMYQ GGRGPDGYQV SELRTWLERY DEQLHGTRPR RL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
29475
50 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol