Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rubella Virus Rubella E2 Protein
A cDNA sequence encoding the Rubella E2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13374-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15933369
  • 910.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 08-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Rubella Virus Rubella E2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
20mM imidazol, 8M urea and 0.3M NaCl.
500 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
ubella Virus
Untagged
Rubella protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).