Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Escherichia coli ssPA / Stringent starvation Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP5524-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15946339
  • 505.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 26-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
WP_000676548.1
500 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MLPNNDRHQI TDTTNGHYAP VTYIQVEAPT GTFIASGVVV GKDTLLTNKH VVDATHGDPH ALKAFPSAIN QDNYPNGGFT AEQITKYSGE GDLAIVKFSP NEQNKHIGEV VKPATMSNNA ETQVNQNITV TGYPGDKPVA TMWESKGKIT YLKGEAMQYD LSTTGGNSGS PVFNEKNEVI GIHWGGVPNE FNGAVFINEN VRNFLKQNIE DIHFANDDQP NNPDNPDNPN NPDNPNNPDE PNNPDNPNNP DNPDNGDNNN SDNPDAA
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
S. aureus Escherichia coli ssPA / Stringent starvation Protein
Research Use Only
ssPA
S. aureus
Untagged
10 mM sodium phosphate, pH 7.5