missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Alanine / arginine aminopeptidase Protein

A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Alanine/arginine aminopeptidase, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marke:  enQuireBio™ QP7127-50ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16027460

  • 630.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_011913.1
S. cerevisiae Alanine / arginine aminopeptidase Protein
Research Use Only
AAP1
Recombinant Protein
E. coli
MSREVLPNNV TPLHYDITLE PNFRAFTFEG SLKIDLQIND HSINSVQINY LEIDFHSARI EGVNAIEVNK NENQQKATLV FPNGTFENLG PSAKLEIIFS GILNDQMAGF YRAKYTDKVT GETKYMATTQ MEATDARRAF PCFDEPNLKA TFAVTLVSES FLTHLSNMDV RNETIKEGKK YTTFNTTPKM STYLVAFIVA DLRYVESNNF RIPVRVYSTP GDEKFGQFAA NLAARTLRFF EDTFNIEYPL PKMDMVAVHE FSAGAMENWG LVTYRVIDLL LDIENSSLDR IQRVAEVIQH ELAHQWFGNL VTMDWWEGLW LNEGFATWMS WYSCNKFQPE WKVWEQYVTD NLQRALNLDS LRSSHPIEVP VNNADEINQI FDAISYSKG
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
856443
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
S. cerevisiae
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote