missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant SARS SARS Mosaic S(N) Protein

Recombinant Protein

Marke:  enQuireBio™ QP13422-100ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15903519

  • 205.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 02-02-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

SARS SARS Mosaic S(N) Protein
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
SARS
Untagged
SARS Mosaic Protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
25mM Tris-HCl, 0.4% sarcosyl, 0.25% Triton .–100 and 50% glycerol.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote