Learn More
enQuireBio™ Recombinant Soybean Soybean P34 Protein
A cDNA sequence encoding the Soybean P34 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13563-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15993979
  • 238.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
P34 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
50mM Tris-HCl, pH 8.0 and 60mM NaCl.
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Soybean
His
Protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining) and RP-HPLC.