Learn More
enQuireBio™ Recombinant Varicella Zoster Virus VZV gE Protein
A cDNA sequence encoding the VZV gE was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00 € - 1515.00 €
Spezifikation
Name | Varicella Zoster Virus VZV gE Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Varicella Zoster Virus |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15905219
|
enQuireBio™
QP13950-100UG |
100 μg |
238.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15925219
|
enQuireBio™
QP13950-500UG |
500 μg |
910.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15915219
|
enQuireBio™
QP13950-1MG |
1 mg |
1515.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
Varicella Zoster Virus VZV gE Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Varicella Zoster Virus | |
GST | |
Varicella protein is >90% pure as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
60mM NaCl, 50mM Tris-HCl pH 8.0, 0.25% Sarkosil, 10mM glutathione and 50% glycerol. |