Learn More
enQuireBio™ Recombinant Virus Parvovirus B19 VLP VP2 Protein
A cDNA sequence encoding the Parvovirus B19 VLP VP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12968-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15902109
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Virus Parvovirus B19 VLP VP2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
Parvovirus B19 VLP VP2 protein solution is supplied in 16mM Sodium phosphate pH 7.4, 120mM NaCl and 20% glycerol.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Virus
Untagged