Learn More
enQuireBio™ Recombinant Yeast IDH1 Protein
A cDNA sequence encoding the IDH1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1490.00 €
Spezifikation
Name | IDH1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Biologische Aktivität | The specific activity was found to be 115 U/mg. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15904598
|
enQuireBio™
QP10670-1MG |
1 mg |
137.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 10-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15924598
|
enQuireBio™
QP10670-5MG |
5 mg |
212.00 €
5 Milligramm |
Verfügbar ab: 10-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15914598
|
enQuireBio™
QP10670-50MG |
50 mg |
1490.00 €
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 10-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
IDH1 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
One ml of solution contains 0.075 mol/l KPO4, 50% Glycerol, pH 7.1. |
Research Use Only | |
The specific activity was found to be 115 U/mg. | |
Yeast | |
Untagged | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |