Learn More
Kartell™ Konische Stopfen aus rotem Gummi mit zwei Löchern
Beschreibung
- Aus rotem Gummi
- Konische Form
- Verfügt über zwei Löcher
- Für generelle Laboreinsätze
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Öffnung | 6 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 6 mm |
| Höhe (metrisch) | 50 mm |
| Menge | 25/Pckg. |
| Gesamtpositionen | 2 |
| Farbe | Rot |
| Diameter (Metric) Bottom | 37mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 48mm |
| Material | Gummi |
| Produkttyp | Konischer Stopfen |
| Mehr anzeigen |