Learn More
Kartell™ Konische Stopfen aus rotem Gummi mit zwei Löchern
Artikelnummer. 10440332
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
34mm
37mm
43 mm
Oberer Durchmesser (metrisch):
45mm
48mm
60 mm
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. Diameter (Metric) Bottom Oberer Durchmesser (metrisch) unitSize
10440332 34mm 45mm 5 Stück
10023111 37mm 48mm 5 Stück
10105151 43 mm 60 mm 5 Stück
3 options
Artikelnummer. 10440332
Marke: Kartell™ 0384800
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Stopfen aus rotem Gummi eignet sich für hohe Temperaturen und wird in Kombination mit einem Kolben, einer Flasche oder einem Röhrchen verwendet.
  • Aus rotem Gummi
  • Konische Form
  • Verfügt über zwei Löcher
  • Für generelle Laboreinsätze
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Öffnung 6 mm
Durchmesser (metrisch) 6 mm
Höhe (metrisch) 45 mm
Menge 25/Pckg.
Gesamtpositionen 2
Farbe Rot
Diameter (Metric) Bottom 34mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 45mm
Material Gummi
Produkttyp Konischer Stopfen
Form Konisch