Learn More
Kartell™ Konische Stopfen aus rotem Gummi
Artikelnummer. 10182371
Change view
Click to view available options
Größe:
6 x 18 mm
9 x 18 mm
16 x 26 mm
21 x 29 mm
41 x 53 mm
43 x 60 mm
52 x 70 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
10182371 41 x 53 mm 1 Stück
12687785 52 x 70 mm 1 Stück
10631552 9 x 18 mm 25 Stück
10439402 16 x 26 mm 25 Stück
12677805 21 x 29 mm 25 Stück
12691016 43 x 60 mm 1 Stück
12621016 6 x 18 mm 25 Stück
7 options
Artikelnummer. 10182371
Marke: Kartell™ 0114600
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der konische Kartell ™ Stopfen aus rotem Gummi eignet sich für hohe Temperaturen und wird in Kombination mit einem Kolben, einer Flasche oder einem Röhrchen verwendet.
  • Zum allgemeinen Gebrauch
  • Rotes Gummi
  • Konische Form
  • Größe: Unterer (unterer) Durchmesser x Höhe
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Laborzwecke
Höhe (metrisch) 53 mm
Menge 25/Pckg.
Größe 41 x 53 mm
Farbe Rot
Diameter (Metric) Bottom 41mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 54mm
Material Gummi
Produkttyp Konischer Stopfen
Form Konisch