Learn More
REDD1 Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
129.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen REDD1
Klon 1L2
Konzentration 1000 μg/mL
Anwendungen Western Blot, ELISA
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30237092
Unterlagen ansehen
Proteintech
82650-1-RR-20UL
20 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
149.00 €
129.00 € / 20 Mikroliter
Sparen 20.00 €
13% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30236931
Unterlagen ansehen
Proteintech
82650-1-RR-100UL
100 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
439.00 €
399.00 € / 100 Mikroliter
Sparen 40.00 €
9% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The REDD1 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human REDD1. This antibody recognizes human antigen. The REDD1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
REDD1
1000 μg/mL
Unconjugated
Rabbit
54541
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
1L2
Western Blot, ELISA
Liquid
Human
Dig2; FLJ20500; REDD-1; REDD1; RP11-442H21.1; RTP801
IgG
Protein A purification
Recombinant Antibody