Learn More
Thermo Scientific™ Reduzierverbindungsstück für Präparative Säulen
Thermo Scientific™ Reducing Union for Preparative Columns verbindet präparative Säulen mit 30 bis 50 mm Innendurchmesser mit einem 1/16-Zoll-Schlauch.
Marke: Thermo Scientific™ 60182-357
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Reducing Union for Preparative Columns verbindet präparative Säulen mit 30 bis 50 mm Innendurchmesser mit einem 1/16-Zoll-Schlauch.
- Edelstahl-Ausführung
- 1.0 mm-Bohrung
- Ohne Fritte
Spezifikation
Reduzierverbindungsstück | |
Anschluss 30 an50 mm-ID-Vorsäulen an 0.625 Zoll-Schläuche;1.0 mm-Bohrung; keine Fritte | |
Stainless Steel | |
Präparativsäule |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.