Learn More
Labconco Gekühlt CentriVap Pro mit Glasdeckel, 230 V 50 Hz, alle 50-Hz-Kabel
Artikelnummer. 30533437 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kammermaterial:
Epoxidbeschichtetes Aluminium
PTFE-beschichtetes Aluminium
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kammermaterial Packungsgröße
30533437 PTFE-beschichtetes Aluminium 1 Stück
30533426 Epoxidbeschichtetes Aluminium 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30533437 Lieferant Labconco Lieferanten-Nr. 8522190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16375.00 €
    13341.33 € / 1 Stück
    Sparen 3033.67 €
    18% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gekühlt CentriVap™ Pro Vakuumkonzentratoren konzentrieren wärmeempfindliche Proben schnell mittels Zentrifugalkraft, Vakuum und kontrollierter Temperatur.
  • Mehrere Proben wie RNA und Proteine können unter kontrollierter Zentrifugalkraft, Vakuum und Temperatur verarbeitet werden, wobei die Stabilität der Proben gewährleistet wird.
  • CentriVap Pro ist der einzige verfügbare Konzentrator, der ein Kühlsystem, das auf -10 °C kühlt, mit °einer Heizung, die auf +100 °C erwärmt, kombiniert, um °vom Benutzer definierte Temperaturen zu erreichen.
  • Reduzieren Sie die Umweltbelastung Ihres Labors durch umweltfreundliches Erdgas als Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotenzial (GWP).
  • Druck, Temperatur, Rotordrehzahl und Laufzeit lassen sich einfach per Knopfdruck einstellen und im Methodenmenü speichern. Der Benutzer kann auch während der Programmausführung alle Laufzeitparameter ändern.
  • Die große Kammer bietet Platz für eine Vielzahl von Rotoren, darunter auch solche, die für eine zusätzliche Kapazität doppelt gestapelt werden können, bis zu 312 Probenröhrchen oder 6 Mikrotiterplatten pro Lauf.
  • Dank einer umfassenden Palette fortschrittlicher intelligenter Funktionen haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Samples. Passen Sie die Laufzeitparameter an, zeichnen Sie Beispieldaten auf und laden Sie sie herunter, richten Sie automatische Gerätebenachrichtigungen ein über
  • Ethernet und die Konfiguration der Geräteeinstellungen über einen integrierten 5-in.-Farb-Touchscreen.
  • Sichere Verarbeitung von 0,1 bis 1% TFA, Salzsäure, Essigsäure, Bromwasserstoffsäure, Ammoniumhydroxid und Natriumhydroxid.
  • Integriertes Methodenmenü zur Verarbeitung gängiger Laborprobenarten. Beinhaltet Verfahren zur Gefriertrocknung im kleinen Maßstab und zur Vakuumtrocknung.
  • Optionale PTFE-beschichtete Kammer, säurebeständige Lager und ein Hastelloy Der Schaft sorgt für erhöhte Säurebeständigkeit.
Spezifikation
Kammermaterial PTFE-beschichtetes Aluminium
Modell CentriVap
Temperaturbereich (metrisch) -10 °C bis +100 °C
Volumen (metrisch) Bis zu 50 ml
Enthält Glasdeckel
Gekühlt Ja
Spannung 230 V
Produkttyp Vakuumkonzentrator